Learn More
M3258, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484528
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484528 10 mg 10mg
16417247 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16484528 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111790
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress M3258 is an orally bioavailable, potent, reversible and highly selective immunoproteasome subunit LMP7 (β5i) inhibitor.
M3258 exerts high biochemical (IC50=3.6 nM) and cellular (IC50=3.4 nM) potency against the LMP7 subunit. M3258 shows strong antitumor efficacy in multiple myeloma xenograft models. M3258 leads to a significant and prolonged suppression of tumor LMP7 activity and ubiquitinated protein turnover and the induction of apoptosis in multiple myeloma cells.
Specifica
Materiale o nome chimico M3258
CAS 2285330-15-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H20BNO5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (759.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=COC2=C1C=CC=C2)B(O)O)[C@H]3[C@@H]4CC[C@@H](O4)C3
Molecular Weight (g/mol) 329.16
Peso formulazione 329.16
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only