Learn More
M344, MedChemExpress
Descrizione
M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | M344 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 251456-60-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H25N3O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | D 237 MS 344 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.32 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only