Learn More
Eppendorf™ M4 BASIC-Trade-In Dispenser
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15121103 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
M4
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15121103 M4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15121103 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4982000411
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For viscous or foaming solutions and liquids with high vapor pressure
  • Even viscous or volatile liquids that are difficult to pipette are no match for the Multipette M4
  • The Combitips advanced™ are made to complete the system
  • Hermetically sealed they offer a high level of safety for handling of infectious, toxic or radioactive liquids
  • Repetitive dispensing modes decrease the number of movements by allowing the user to fill the tip once and dispense up to 100 times without a refill
  • Automatic Combitip recognition eliminates time consuming volume calculations
  • Wide dispensing range: 1μL to 10mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Lot Specific Certificate
Punte compatibili Combitips Advanced
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Neutral
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip 200 μL
Materiale Plastic
Modello M4
Numero di canali 1
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Repeating Pipette
Volume (sistema metrico) 1 μL to 10 mL