Learn More
Alla France™ M50 Hydrometer
Descrizione
- Calibration temperature 20°C
- General purpose
Specifica
Specifica
| Tipo | Hydrometer |
| Accuracy | ±0.001 |
| Incrementi | 0.001 g/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Intervallo di gravità specifica | 0.75 to 0.8 g/mL |