Learn More
Beschreibung
- Create large 38.10 mm labels with edge-to-edge printing and a wide range of text sizes
- Print up to 38.10 mm per second to get work done faster
- Use the M510 for more applications with 250+ hassle-free drop-in cartridges and 26+ high-performance materials
- Enter data with more accuracy as you work between an intuitive QWERTY keypad, a separate numeric keypad or a PC
- Backlit full-color LCD graphics display for easier labelling in low-lit areas
- Durably designed to withstand 1.2 m drops
- Ships with the free Brady Workstation Basic Design suite that includes fundamental apps and features to create labels.
- The rechargeable NiMH battery prints up to 1700 labels on a single charge and the high-capacity Li-ION battery prints 4400 labels on a single charge for all-day power
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Label Printer |
| Color | Blue, Gray |
| Display Type | None |
| For Use With (Equipment) | Brady Labels |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Length (English) | 10.00 in. |
| Width (English) | 5.75 in. |
| Length (Metric) | 254.00 mm |
| Width (Metric) | 146.05 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?