Learn More
Brady™ Kit stampante per etichette M511
Codice prodotto. 17852699 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Yellow, Black
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17852699 Yellow, Black 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17852699 Fornitore Brady™ N. del fornitore 176494
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Stampa messaggi più grandi e più chiari. Stampa da bordo a bordo. Crea e stampa al volo, o da un PC. Inoltre, condividi file, importa dati e collega fino a 5 utenti contemporaneamente. Il kit include la suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation.
Lavora in modo più intelligente. Etichetta più in grande con la M511. Stampa messaggi più grandi e più chiari. Stampa da bordo a bordo. Crea e stampa al volo, o da un PC. Inoltre, condividi file, importa dati e collega fino a 5 utenti contemporaneamente. Il kit include la suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation. Ideale per applicazioni di grandi dimensioni: stampa di etichette fino a 38,10 mm Meno sprechi: testo, elementi grafici e codici a barre da un bordo all'altro Più autonomia grazie alla batteria interna agli ioni di litio: oltre 8 ore di lavoro; 1.000 etichette con una sola carica Più durata: resiste a cadute da 1,8 m, schiacciamenti da 115 kg, sabbia e polvere (MIL-STD-810G); resistenza agli urti di livello militare Stampa ovunque: Bluetooth 5.0 (portata 20 m); collega fino a 5 utenti contemporaneamente Utilizza un software per la creazione di etichette: app Etichette express via Bluetooth su smartphone/tablet; Brady Workstation su PC Risparmia tempo e spazio: è dotata di taglierina automatica per le etichette e stampa in posizione verticale od orizzontale
Specifica
Product Type Printer Kit
Colore Yellow, Black
Tipo di display None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.44 mm
Larghezza (sistema metrico) 152.40 mm
Profondità (sistema imperiale) 6.4 in.
Profondità (sistema metrico) 162.56 mm
Capacità colore Monocolor
Include This printer ships in a hard case with a M511 printer, M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499 label cartridges, an AC Adaper, a magnet, a utility hook, a Power Brick for M211 and M511 printers, a Quick Start Guide and Brady Workstation Product and Wire ID Software Suite.
Lingue Arabic (Egypt), Bahasa (Indonesian), Bahasa Malay, Bulgarian, Chinese (Traditional and Simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish (universal), Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Memoria Memory via connected mobile device
Modello M511
Velocità di stampa 33.80 mm/s
Risoluzione 300 dpi
Tipi di connettore Bluetooth™ 5 Low Energy (class II),USB
Peso (sistema imperiale) 2.6 lb.
Peso (sistema metrico) 1.2 kg
Certificazione/Conformità FCC Part 15 Class A
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Safety identification, Warehouse marking, Wire and cable labelling
Quantità Each
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery, USB
Tensione 110/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number M511-EU-UK-KIT