Learn More
Brady™ M610 Inspection Date Label - 35 mm
Codice prodotto. 31741198 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Brown
Gray
Green
Ochre
Orange
Purple
Red
White
Dimensione della confezione:
250 rotoli
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31741198 Brown 250 rotoli
31741211 Blue 250 rotoli
31741185 Green 250 rotoli
31741219 Gray 250 rotoli
31741197 Ochre 250 rotoli
31741222 Orange 250 rotoli
31741199 Purple 250 rotoli
31741189 White 250 rotoli
31741216 Red 250 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 31741198 Fornitore Brady™ N. del fornitore 323205
Spedizione stimata: 18-01-2027
Print inspection date labels to indicate inspection dates on machinery and equipment during regular inspections, such as fire extinguishers.
  • Print inspection and date labels as needed
  • Peel-off design for quicker application
  • Use the inspection label templates in Brady Workstation
  • Available in multiple colours and sizes
  • Support flexible printing locations with a Brady portable label printer
Specifica
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Brown
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General Identification, Inventory and Inspection Labelling, Safety Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with media adapter), BMP61, BMP71 (with media adapter)
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello M6-226-595-BR
N. per confezione 250 Labels/Roll
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 35 x 35 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.37 in.
Larghezza (sistema metrico) 35 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.38 in.
Diametro (sistema metrico) 35 mm
Alternate Part Number M6-226-595-BR