Learn More
Brady™ Stampante per etichette M610 con Bluetooth
Codice prodotto. 17895225
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (EU)
QWERTZ
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17895225
Marca: Brady™ 317799
Ottieni la durata che il tuo lavoro richiede. Fai di più grazie a funzionalità avanzate come resistenza agli urti secondo standard militare, temperature di utilizzo inferiori allo zero e la più ampia gamma di opzioni di inserimento dati.
  • Crea e stampa etichette da tastiera, un’app per dispositivi mobili o un software per PC
  • Lavora più a lungo grazie alla batteria Gen3 Li-ION potenziata: stampa 4.500 etichette con una sola ricarica completa
  • Rimani connesso ovunque si svolga il tuo lavoro grazie alla tecnologia Bluetooth avanzata
  • Importa ed esporta facilmente i file di etichette, gli elenchi e gli elementi grafici utilizzando la porta USB 2.0 (Tipo A e B) o un’unità flash USB
  • Stampa etichette a una velocità di 50,80 mm al secondo
  • Ottieni una maggiore durata grazie a una stampante resistente agli urti secondo standard militari (MIL-STD-810G) e alle cadute da 1,80 m
  • Utilizza la tua stampante a temperature comprese tra -18° e 46°C
Specifica
Product Type Printer
Colore Yellow, Gray
Tipo di display Backlit Graphic Color LCD
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 4.19 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 106.42 mm
Larghezza (sistema metrico) 107.19 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.93 in.
Altezza (sistema metrico) 328.42 mm
Capacità colore Monocolor
Display Size 71.12 mm
Include Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Lingue Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modello M610
Velocità di stampa 50.8 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipi di connettore USB 2.0, Bluetooth
Peso (sistema imperiale) 3.1 lb.
Peso (sistema metrico) 1.41 kg
Certificazione/Conformità FCC Part 15 Class A
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tensione 110/240 V
Keyboard Type CYRILLIC
Alternate Part Number M610-CYRILLIC-BT