Learn More
Brady™ Stampante per etichette M610 con Suite PWID per Brady Workstation
Codice prodotto. 17842105 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY
Alternate Part Number:
M610-AZ-BWS
M610-QY-EU-BWS
M610-QY-UK-BWS
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Keyboard Type Alternate Part Number Dimensione della confezione
17842105 QWERTY M610-QY-UK-BWS Pezzo
17823985 QWERTY M610-QY-EU-BWS Pezzo
17805235 AZERTY M610-AZ-BWS Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17842105 Fornitore Brady™ N. del fornitore 317806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    1059.31€ / pezzi 1
    Risparmia 60.69€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ottieni la durata che il tuo lavoro richiede. Fai di più grazie a funzionalità avanzate come resistenza agli urti secondo standard militare, temperature di utilizzo inferiori allo zero e la più ampia gamma di opzioni di inserimento dati.
  • Crea e stampa etichette da tastiera o un software per PC
  • Lavora più a lungo grazie alla batteria Gen3 Li-ION potenziata: stampa 4.500 etichette con una sola ricarica completa
  • Importa ed esporta facilmente i file di etichette, gli elenchi e gli elementi grafici utilizzando la porta USB 2.0 (Tipo A e B) o un’unità flash USB
  • Stampa etichette a una velocità di 50,80 mm al secondo
  • Ottieni una maggiore durata grazie a una stampante resistente agli urti secondo standard militari (MIL-STD-810G) e alle cadute da 1,80 m
  • Utilizza la tua stampante a temperature comprese tra -18° e 46°C
  • La stampante è fornita con la Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
Specifica
Product Type Printer
Colore Yellow, Grey
Tipo di display Backlit Color LCD Touchscreen
Da utilizzare con (apparecchiatura) M6 Series Printers, BM Series Printers
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 4.19 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 106.42 mm
Larghezza (sistema metrico) 107.19 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.93 in.
Altezza (sistema metrico) 328.42 mm
Profondità (sistema imperiale) 4.19 in.
Profondità (sistema metrico) 106.42 mm
Capacità colore Monocolour
Display Size 71.12 mm
Include Hard case, USB cable, quick start guide, Li-ION Rechargeable Battery, AC Adapter,Brady Workstation Software suites, 1 roll of M6-11-427 and 1 M61-R4310 ribbon
Lingue Arabic, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Bulgarian, Greek, Hebrew, Hindi
Memoria 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modello M610
Velocità di stampa 50.80 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Tipi di connettore USB 2.0;Standalone Use
Peso (sistema imperiale) 3.10 lb.
Peso (sistema metrico) 1.41 kg
Certificazione/Conformità UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM
Da utilizzare con (applicazione) Labeling
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tensione 100/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M610-QY-UK-BWS