missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam m6A RNA Methylation Assay Kit, Fluorometric, Quantitative, 1x96 Tests
Descrizione
- Detection Method: Fluorescent
- Assay Time: 3 hr 45 min
- Sensitivity: 5 pg/well
- Results Type: Quantitative
- Sample Types: Tissue, suspension cells, adherent cells, and other biological fluids
- Usage: Suitable for use with a microplate reader
- Citations: Cited in 4 publications
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Solution Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 96 Tests |
| Run Time | 3 hr. 45 min. |
| Target Molecule | N6-methyladenosine (RNA) |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Tissue, Suspension Cells, Other Biological Fluids, Adherent Cells |
| Quantità | 96 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measure N6-methyladenosine (m6A) in cell/tissue extracts, cell samples and biofluids |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?