Learn More
Brady™ Stampante per etichette
Codice prodotto. 17825245
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY (EU)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17825245
Marca: Brady™ 317814
Più velocità. Più ordine. La nostra stampante portatile più veloce e avanzata. Stampa 76,2 mm al secondo.
  • Stampa velocissimamente: 76,2 mm al secondo, oltre al taglio automatico delle etichette
  • Lavora più a lungo: stampa 4.500 etichette con una sola ricarica completa
  • Assicurati una maggiore durata grazie a una stampante che resiste a cadute da 1,20 m, a sabbia e polvere
  • Stampa ciò che ti serve, come ti serve: testo, codici a barre, forme e immagini usando una tastiera o un software
  • Flessibilità di utilizzo dall’ufficio al campo con salvataggio e condivisione delle etichette e importazione di dati
Specifica
Product Type Printer
Colore Blue
Tipo di display Color LCD Touchscreen
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Lunghezza (sistema metrico) 116.75 mm
Larghezza (sistema metrico) 240.03 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.59 in.
Altezza (sistema metrico) 345.2 mm
Capacità colore Monocolor
Display Size 53.77 x 71.28 mm
Include Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Lingue English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
Memoria 200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
Modello M710
Velocità di stampa 76.2 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipi di connettore USB 2.0, USB-C
Peso (sistema imperiale) 5.4 lb.
Peso (sistema metrico) 2.45 kg
Certificazione/Conformità FCC Part 15 Class A
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Facility Identification, General Identification, Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tensione 110/240 V
Keyboard Type AZERTY
Alternate Part Number M710-AZERTY-EU