Learn More
Brady™ M710 Label Printer
Codice prodotto. 30242841 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipi di connettore:
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use
Standalone Use, USB 2.0, USB-C
Alternate Part Number:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
Dimensione della confezione:
1 set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Keyboard Type Tipi di connettore Alternate Part Number Dimensione della confezione
30242841 QWERTY Standalone Use, USB 2.0, USB-C M710-QY-EU-BWS 1 set
30242815 AZERTY Standalone Use, USB 2.0, USB-C M710-AZ-BWS 1 set
30242827 QWERTY Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use M710-WB-QY-EU-BWS 1 set
30242829 AZERTY Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use M710-WB-AZ-BWS 1 set
30242837 QWERTZ Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use M710-WB-QZ-BWS 1 set
30242825 CYRILLIC Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use M710-WB-CYR-BWS 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30242841 Fornitore Brady™ N. del fornitore 322911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    1179.00€ / 1 sets
    Risparmia 186.00€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Fast and portable, prints 76.2 mm per second and auto-cuts labels.
  • Prints 76.2 mm per second and cuts labels automatically
  • Print 4,500 labels on a full battery charge
  • Enjoy more durability with a printer that withstands 1.20 m drops, blowing sand and dust
  • Print what you need, how you need, including text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
  • Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Specifica
Product Type Portable Label Printer
Colore Blue
Tipo di display Color LCD Touchscreen
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Lunghezza (sistema metrico) 116.75 mm
Larghezza (sistema metrico) 240.03 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.59 in.
Altezza (sistema metrico) 345.20 mm
Dimensioni (L x P) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Capacità colore Monocolour
Display Size 53.77 x 71.28 mm
Include Brady Workstation Suite
Lingue English, Spanish, German, French, Dutch
Memoria 200 MB
Modello M710-QY-EU-BWS
Velocità di stampa 76.20 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software Brady Workstation, Windows
Tipi di connettore Standalone Use, USB 2.0, USB-C
Peso (sistema imperiale) 5.40 lb.
Peso (sistema metrico) 2.45 kg
Certificazione/Conformità CE, FCC class A
Warranty 2 years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tensione 110/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M710-QY-EU-BWS
Tipo di spina EU