Learn More
Sartorius™ Analizzatore di umidità a infrarossi MA35
Codice prodotto. 15771396 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Ingressi:
Interfaccia dati RS232C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ingressi Dimensione della confezione
15771396 Interfaccia dati RS232C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15771396 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore MA35M230N
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Modello di base per l'analisi rapida e affidabile del contenuto di umidità in sostanze liquide, pastose e solide con il metodo termogravimetrico. Il design compatto e robusto, combinato con l'elevata precisione e l'accuratezza delle misurazioni, rende il modello MA35 il dispositivo ideale per attività di misurazione affidabili.
The basic model for quick and reliable analysis of the material moisture of liquid, pasty and solid substances using the thermogravimetric method. The compact and rugged design, combined with great precision and measurement accuracy, make the MA35 the ideal device for uniform measuring tasks.
  • Resistente alle vibrazioni e allo sporco grazie al design robusto; garantisce risultati affidabili anche in ambienti difficili
  • Un'alternativa più rapida rispetto al forno da essiccazione: la misura si ottiene in soli 10 o 20 minuti
  • Funzionamento semplice - ideale per controlli di routine
  • Due modalità per la determinazione dell'endpoint di una misurazione: completamente automatizzata e con timer
  • Capacità di pesatura 35 g
  • Intervallo di umidità consigliato compreso tra 3 e 99%
  • Intervallo di temperatura compreso tra 40° e 160 °C, regolabile con incrementi di 1°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Ingressi Interfaccia dati RS232C