Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Protein A Antibody Analysis and Purification HPLC Column, 12 μm, 4 mm x 35 mm
Codice prodotto. 15156844
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15156844 35 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15156844 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 082539
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Column Format: Analytical Column; Pore Size: Nonporous; Column Phase: Affinity Separation
Run fast, accurate titer analysis of monoclonal antibodies (mAbs) in harvest cell cultures with the Thermo Scientific™ MAbPac™ Protein A LC Columns. This column provides high throughput and accurate analyses through a combination of low backpressure and high efficiency. Its unique format makes automation of loading, binding, elution and collection using biocompatible systems quick and easy. A nonporous, polymeric resin with a hydrophobic divinylbenzene core and a hydrophilic surface optimized for affinity separation makes this column rugged and reproducible.
Fast, Accurate mAb Titer Analysis
  • Complete cycle time, including equilibration, of two minutes
  • Linear over a wide concentration range (0.025 to 5mg/mL) without carryover
  • Low column pressure of less than 250 psi at 2mL/min
  • Excellent sample recovery
Use the MAbPac Protein A LC column for both titer analysis or concentrating and purifying IgG material for later experiments or two-dimensional (2D) chromatography. It is available in an HPLC bio-inert, 4×35mm PEEK column body.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
Pressione max 1000 psi (70 bar)
Forma particelle Spherical polymer
Dimensione particelle 12 μm
pH 2.5 to 7.5
Dimensione del poro Nonporous
Quantità Each
Temperatura 30°C
Fase stazionaria Protein A
Product Line MAbPac
Materiale di impaccamento Spherical, Nonporous Polymer
Tipo di colonna Antibody Analysis and Purification
Fase Affinity Separation
Tecnica Bio-LC
Green Features FSC
Product Type Analytical Column
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.