Learn More
Cytiva MabSelect PrismA Chromatography Resin
Codice prodotto. 15873965 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15873965 25 mL 25mL
15883965 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15873965 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17549801
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Protein A Chromatography Resin
MabSelect PrismA has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein A-derived ligand, allowing future demands in mAb processing to be met.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrix Highly cross-linked agarose, spherical.
Content And Storage 2 to 8°C, 20% ethanol
Pressione operativa max 300 cm/hr.
Dimensione particelle 60 μm
Quantità 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Antibody affinity chromatography
Tipo Chromatography Resin
Tipo di legante Alkaline-stabilized protein A-derived (E.coli).
Capacità di legame 80 mg Human IgG/mL Resin at 6 min residence time. 65 mg Human IgG/mL Resin at 4 min residence time.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MabSelect PrismA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene % di componenti la cui tossicità acuta non è nota.