Learn More
Cytiva MabSelect Sure™ Chromatography Media
Codice prodotto. 11399981 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399981 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11399981 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17543801
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Protein A affinity medium for capturing MAbs at process scale. Cytiva MabSelect SureTM Chromatography Media is used in the commercial manufacture of monoclonal antibodies.
Has an alkali-tolerant rProteain A ligand designed to enhance protease resistance to produce monoclonal antibodies
  • Withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
  • Design gives enhanced protease resistance resulting in lower ligand leakage
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
  • Used in the commercial manufacture of monoclonal antibodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 mL
Stabilità Stable in aqueous Buffers commonly used in Protein A Chromatography
Da utilizzare con (applicazione) For Use of Rigorous and Cost-Effective CIP and Sanitization Protocols, Manufacture of Monoclonal Antibodies
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame 30 mg Human lgG/mL (at 2.4 min. residence time)
Product Type MabSelect SuRe Media
Portata <500 cm/Hoμr
Dimensione particelle 85 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza letto (sistema metrico) 20 cm
Include Certificate of Analysis
Pressione max <200 kPa
Matrix Highly Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 3 to 12
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Alkali-stabilized Protein A-derived (E. coli)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MabSelect SuRe, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.