Description
Alkali tolerance allows for stability, thorough cleaning and reduction in contamination
- Alkali-stabilized Protein A-derived (E.coli) Ligand
- High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures
- Reduces risk of contamination and carryover
- Alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
Purification of monoclonal antibodies for clinical applications and process scale
Certifications
Certificate of Analysis
Specifications
Specifications
| Quantità | 25 mL |
| Stabilità | Stable in aqueous Buffers commonly used in Protein A Chromatography |
| Da utilizzare con (applicazione) | For PurifiCatIon of Monoclonal Antibodies for Clinical AppliCatIons |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |
| Capacità di legame | 60 mg Human IgG/mL mediμm |
| Product Type | MabSelect SuRe LX Media |
| Portata | 500 cm/Hoμr |
| Dimensione particelle | 85 μm |
| Altezza letto (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Altezza letto (sistema metrico) | 20 cm |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- MabSelect SuRe LX, 25 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.