Learn More
Cytiva MabSelect Sure™ LX Chromatography Media
Codice prodotto. 11693074 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11693074 200 mL 200mL
11683074 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11693074 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17547402
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Protein A affinity medium with high dynamic binding capacity which improves performance and cuts costs
Alkali tolerance allows for stability, thorough cleaning and reduction in contamination
  • Alkali-stabilized Protein A-derived (E.coli) Ligand
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures
  • Reduces risk of contamination and carryover
  • Alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
Purification of monoclonal antibodies for clinical applications and process scale
Certifications
Certificate of Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 200 mL
Stabilità Stable in aqueous Buffers commonly used in Protein A Chromatography
Da utilizzare con (applicazione) For PurifiCatIon of Monoclonal Antibodies for Clinical AppliCatIons
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame 60 mg Human IgG/mL mediμm
Product Type MabSelect SuRe LX Media
Portata 500 cm/Hoμr
Dimensione particelle 85 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza letto (sistema metrico) 20 cm
Include Certificate of Analysis
Pressione max <2 bar
Matrix Highly Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 3 to 12
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Alkali-stabilized Protein A-derived (E. coli)