Learn More
Macranthoidin B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449148
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16449148
Marca: Medchem Express HYN0864
MedChemExpress Macranthoidin B is a major bioactive saponin in rat plasma after oral administration of extraction of saponins from Flos Lonicerae.
Macranthoidin B is a major bioactive saponin in rat plasma after oral administration of extraction of saponins from Flos Lonicerae.
Specifica
Materiale o nome chimico Macranthoidin B
CAS 136849-88-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C65H106O32
Quantità 10 mg
Sinonimo Macranthoiside I
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (71.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (71.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)([H])O[C@@H]9CO)O)([H])O[C@@H]8CO)([H])[C@@H]7O)[C@@]5(C)CO)C)[C@]3(C)CC1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]%10O)O)O[C@@H]%10CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]%11O)O)O[C@@H]%11CO
Molecular Weight (g/mol) 1399.52
Peso formulazione 1399.52
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.