Learn More
Hellma™ Macro cuvette Absorption Cell
Codice prodotto. 10518691
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10518691 3500 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10518691 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 1001040
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In silice di quarzo. Le celle di assorbimento per macrocuvette Hellma™ consentono misurazioni in fotometria con due finestre, sono caratterizzate da una lunghezza di percorso da 10 mm e sono fornite con coperchio.
Per l'uso nelle analisi fotometriche.
  • Cammino ottico da 10 mm
  • 2 finestre
  • Codice materiale: QS, silice di quarzo
  • 12.5 x 12.5 x 45 mm (L x P x A)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3500 μL
Materiale Silice di quarzo
Lunghezza del percorso 10 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Analisi fotometrica