Learn More
Hellma Macro Cuvette, 100-OS
Codice prodotto. 10140251
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
10140251 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10140251 Fornitore Hellma N. del fornitore 100220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.20€
    90.50€ / pezzi 1
    Risparmia 6.70€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 12-11-2026
Special optical glass cuvette for absorption measurement, visible range, with glass lid.
  • Macro cell type
  • Special optical glass construction
  • Visible range absorption measurement
  • Glass lid
Specifica
Capacità (sistema metrico) 700 μL
Materiale Special Optical Glass
Materiale chiusura Glass
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5 mm
Spessore (sistema metrico) Base Thickness: 1.5 mm
Include Glass lid
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 2 mm
Wavelength Range 320 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm