Learn More
Hellma Macro Cuvette, 110-QX
Codice prodotto. 10770723
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 μL
1750 μL
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza del percorso unitSize
10770723 350 μL 1 mm Pezzo
10721431 1750 μL 5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10770723 Fornitore Hellma N. del fornitore 110146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    231.00€ / pezzi 1
    Risparmia 18.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly pure quartz glass cuvette with a PTFE stopper.
  • High-purity quartz construction
  • UV/VIS/NIR range
  • PTFE stopper included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 350 μL
Materiale Quartz Glass
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5 mm
Spessore (sistema metrico) Base Thickness: 1.5 mm
Include PTFE Stopper
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 1 mm
Wavelength Range 200 to 3500 nm
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm