Learn More
Hellma Macro Cuvette, 402-OG
Codice prodotto. 10065991
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30,000 μL
6000 μL
Lunghezza del percorso:
10 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
10065991 6000 μL 10 mm Pezzo
10341692 30,000 μL 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10065991 Fornitore Hellma N. del fornitore 4021010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.30€
    85.00€ / pezzi 1
    Risparmia 6.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Optical glass absorption assay cuvette with a PTFE lid.
  • Optical glass construction
  • VIS range
  • PTFE lid included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6000 μL
Materiale Optical Glass
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 18.5 mm
Spessore (sistema metrico) Base thickness: 2.5 mm
Include PTFE Lid
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 360 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 23.6 mm