Learn More
Hellma Macro Cuvette, 6030-OG
Codice prodotto. 15810332
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
15810332 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15810332 Fornitore Hellma N. del fornitore 60301010
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Optical glass absorption assay cuvette with a PTFE lid.
  • Optical glass construction
  • VIS range
  • PTFE lid included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3500 μL
Materiale Optical Glass
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5 mm
Spessore (sistema metrico) Base Thickness: 1.5 mm
Include PTFE Lid
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 360 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm