Learn More
Hellma Macro Cuvettes, 100-QS Quartz (pair)
Codice prodotto. 15808881
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 μL
1750 μL
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
15808881 350 μL 1 mm pezzi 2
15828881 1750 μL 5 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15808881 Fornitore Hellma N. del fornitore 1001K40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    280.00€ / pezzi 2
    Risparmia 33.00€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Highly pure Suprasil™ quartz glass cuvettes with lids.
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • UV/VIS range
  • Glass lids included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 350 μL
Materiale Suprasil Quartz, QS-100
Materiale chiusura Glass
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5 mm
Spessore (sistema metrico) Base Thickness: 1.5 mm
Quantità 2/Pk
Lunghezza del percorso 1 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm