Learn More
Berthold Technologies Macro Lens 50 mm F0.95 Ikon Version
Codice prodotto. 31777437 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico)
31777437 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777437 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 60223
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Used for closeup imaging in the NightSHADE in vivo imaging system.
  • Required when using the Macro table with the NightSHADE system
  • Enables image acquisition at higher magnification
Specifica
Tipo Macro Lens
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imaging System
Larghezza (sistema metrico) 50 mm