Learn More
BRAND™ Accessori per pipettatore BRAND™ macro
Codice prodotto. 10107150 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Adapter Housing
Silicone Part
Suction Bellows
Valve System
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
10107150 Silicone Part Pezzo
15623947 Adapter Housing Pezzo
10300601 Valve System Pezzo
15543300 Suction Bellows Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10107150 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 26146
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzo continuato anche dopo anni. Accessori per pipettatore BRAND™ macro™ BrandTech™ che possono essere ordinati: soffietti di aspirazione, sistema di valvole, filtri a membrana da 3μ non sterili e adattatori in silicone.
Allows continued use after years of use. BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipet Controller Accessories available for order include Suction Bellows, Valve System, Non-sterile 3μ Membrane Filters, and Silicone Adapters.
Accessories and replacement parts for the BRAND™ macro pipet controller.
  • Part No. 26225: Silicone suction bellows, with gray PP screw ring.
  • Part No. 26128 Replacement valve system made of silicone, PP, and PTFE.
  • Part No. 26146: Silicone adapter, 44 mm, detachable and autoclavable.
  • Part No. 26220: PP adapter housing, gray, 44 mm long.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili 0.1 to 200 mL pipettes
Descrizione Silicone adapter, 44mm L
Autoclavabile
Colore Transparent/White
Monouso Single-use
Da utilizzare con Macro Pipette Controller
Materiale Silicone
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Silicone Part
Volume (sistema metrico) 0.1 to 200 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dosatore per pipette Brand™ macro™ BrandTech™
Lunghezza (sistema metrico) 44 mm