Learn More
Karl Hecht™ MACRO Stainless Steel Blood Sedimentation Apparatus
Codice prodotto. 10185321
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Pipettes (10)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10185321 Pipettes (10) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10185321 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 40367010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.06€
    168.59€ / pezzi 1
    Risparmia 49.47€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
A complete unit with tilting device for rapid sedimentation.
  • With 10 fused graduation pipettes
  • Includes blood sedimentation pipettes no. 40380010
  • Protection caps for pipettes
  • Blood mixing tubes with rubber stoppers no. 40379010
  • Special rubber caps no. 40377015
  • Directions for use in an individual carton
Specifica
Capacità Pipettes (10)
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Rapid blood sedimentation
Quantità Each
Include Pipettes, protecting caps, mixing tubes, rubber caps