Learn More
Cytiva™ Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Codice prodotto. 17104741
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Include:
100/Pk.
24/Pk.
Colore:
Blue
Clear
Giallo
Gray
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Include Colore Dimensione della confezione
17104741 100 kDa 24/Pk. Clear pezzi 24
17154731 3 kDa 100/Pk. Gray pezzi 100
17174731 10 kDa 100/Pk. Blue pezzi 100
17124731 1 kDa 24/Pk. Giallo pezzi 24
17184731 30 kDa 24/Pk. Rosso pezzi 24
17134731 1 kDa 100/Pk. Giallo pezzi 100
17164731 10 kDa 24/Pk. Blue pezzi 24
17114741 100 kDa 100/Pk. Clear pezzi 100
17194731 30 kDa 100/Pk. Rosso pezzi 100
17144731 3 kDa 24/Pk. Gray pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17104741 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore MAP100C37
In stock
Macrosep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 20 mL of biological sample.
  • Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
  • For research applications only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Descrizione EFA: 7.2 cm2
Materiale (membrana) PES
MWCO 100 kDa
Sterilità Non-sterile
Include 24/Pk.
Volume (sistema metrico) 5 to 20 mL (Sample)