Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Descrizione
- Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
- For research applications only
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| Descrizione | EFA: 7.2 cm2 |
| Materiale (membrana) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilità | Non-sterile |
| Include | 24/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 5 to 20 mL (Sample) |