Learn More
MAD2L1-binding protein Antibody (OTI3C11), DyLight 650, R&D Systems™
Codice prodotto. 18162016 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18162016 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18162016 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP272566C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MAD2L1-binding protein Monoclonal specifically detects MAD2L1-binding protein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MAD2L1-binding protein
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI3C11
Coniugato DyLight 650
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene Caught by MAD2 protein, CMT2MGC11282, dJ261G23.1, KIAA0110RP1-261G23.6, MAD2L1 binding protein, MAD2L1-binding protein
Simboli geni MAD2L1BP
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length recombinant protein of human MAD2L1-binding protein (NP_055443) produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9587.0
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus