Learn More
MP Biomedicals™ Magbeads FastDNA Kit for FFPE
Codice prodotto. 17772448 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
96 Preps
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17772448 96 Preps
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17772448 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116576096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    472.50€ / 1 sets
    Risparmia 23.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MagBeads FastDNA Kit for FFPE is intended for rapid extraction of DNA from FFPE sample. This kit uses two combination methods. High-salt Bind is conducive to remove pigments or polysaccharides from complex FFPE samples, so as to improve the purity of nucleic acid and avoid blocking aligent 2100.
MagBeads FastDNA Kit for FFPE is based on the purification method of high binding magnetic particles:
  • The sample is lysed and digested
  • DNA is released into the lysate
  • After addition of magnetic particles and binding solution, DNA will be adsorbed on the surface of magnetic particles, and impurities such as proteins will be removed without adsorption
  • The adsorbed particles were washed with washing buffer to remove the proteins and impurities, washed with ethanol to remove salts
  • Finally the DNA was eluted with Elution Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Bilancia Mini
Tipo di campione FFPE
Sequencing Type DNA and RNA Sequencing
N. di reazioni 96 Preps
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magbeads FastDNA Kit for FFPE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K