Learn More
MP BIOMEDICALS MagBeads FastDNA Kit Ready-to-Use for MPure-32 96 Preps
Codice prodotto. 30067474 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di campioni:
96 Preps
Dimensione della confezione:
96 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di campioni Dimensione della confezione
30067474 96 Preps 96 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067474 Fornitore MP BIOMEDICALS N. del fornitore 117033600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1483.65€ / 96 preparazioni
    Risparmia 76.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
MagBeads FastDNA™ Kit is intended for rapid extraction of DNA from tissue, cells, blood, saliva, swabs, blood spots, semen, and other clinical samples using the MPure-32™ aNAP System.
MagBeads FastDNA™ Kit is based on the purification method of high binding magnetic particles.
  • The sample is lysed and digested.
  • DNA is released into the lysate.
  • After addition of magnetic particles and binding solution, DNA will be adsorbed on the surface of magnetic particles, and impurities such as proteins will be removed without adsorption.
  • The adsorbed particles were washed with washing buffer to remove the proteins and impurities, washed with ethanol to remove salts, and finally the DNA was eluted with Elution Buffer.
Specifica
Formato Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo di campione Tissue, Cells, Blood, Saliva, Swabs, Semen, Other Clinical Samples
Da utilizzare con (applicazione) DNA Extraction
N. di campioni 96 Preps
Product Type DNA Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride