Learn More
MP Biomedicals™ MagBeads FastRNA™ Kit for Virus, 50 preps
Codice prodotto. 30067473 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Preps
Dimensione della confezione:
50 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30067473 50 Preps 50 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067473 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116578050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    355.95€ / 50 preparazioni
    Risparmia 18.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
The MagBeads FastRNA™ Kit for Virus is designed to quickly and effectively isolate high-quality total viral RNA from cell culture media, swabs, and bodily fluids such as blood, plasma, serum, saliva, and more in 60 minutes.
  • High-quality viral RNA extraction from a variety of samples
  • Compatible with cell culture media, swabs, and bodily fluids
  • Magnetic bead-based method designed for manual and automated workflows
  • Flexible mid- to high-throughput processing
  • No phenol chloroform extractions or toxic reagents
  • Less than 60 minutes to process samples
Specifica
Content And Storage Store Carrier RNA and Proteinase K at 2 to 8 °C. Store other kit components at room temperature, Dry environment.
Tipo di campione Cell Culture Media, Swabs, and Bodily Fluids
Include 1.2 mL Magnetic Beads VRM, 32 mL Lysis Buffer VRM, 16.5 mL Wash Buffer VRM 1, 6 mL Wash Buffer VRM 2, 10 mL RNase-free Water, 1 vial Carrier RNA, 1 vial Proteinase K, 1.5 mL Proteinase K Buffer, 2 x 96-deep well plates
Product Type RNA Extraction Kit
Quantità 50 Preps
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MagBeads FastRNA Kit for Virus
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Proteinase K
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.