Learn More
Heathrow Scientific MagFuge™ High Speed Centrifuge Rotor
Codice prodotto. 16390886 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5/2 mL
6 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
16390886 6 x 5 mL Pezzo
16380886 12 x 1.5/2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16390886
MagFuge™ High Speed Centrifuge Rotor for 12 x 1.5/2 mL tubes or 6 x 5 mL tubes.
  • High Speed Rotor
  • MagFuge Accessory
Specifica
Descrizione High Speed Centrifuge Rotor
Materiale Polypropylene
Tipo Rotor
Capacità 6 x 5 mL
RCF max 9,785 x g
Velocità max 12,500 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Angolo Angled, Fixed
No. of Places 12