Learn More
Fisherbrand™ Piattaforma universale, attacco magnetico
Codice prodotto. 16363226 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Mini Incubator 16313226
Shaking Incubator 16333226
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16363226 Mini Incubator 16313226 Pezzo
16393246 Shaking Incubator 16333226 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16363226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00€
    287.77€ / pezzi 1
    Risparmia 116.23€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 18-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ MAGic Clamp™ Universal Platform features a unique magnetic attachment designed to make changing flask clamps instant and easy.
  • For use with shaking incubator
  • Magnetic
  • Can hold a wide variety of clamps for tubes and flasks
Specifica
Product Type Universal Platform
Materiale Steel
Dimensioni (L x P) 9.5 x 11.5 cm (3.74 x 4.53 in.)
Descrizione Magnetic Attachment
Da utilizzare con (applicazione) Holding racks and clamps
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini Incubator 16313226