Specifica
| Product Type | Universal Platform |
| Materiale | Steel |
| Dimensioni (L x P) | 45 x 45 cm (17.8 x 17.8 in.) |
| Descrizione | Magnetic Attachment |
| Da utilizzare con (applicazione) | Holding racks and clamps |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaking Incubator 16333226 |