Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Secchielli per ghiaccio Magic Touch
Descrizione
- Temperature range: -196° to 100°C (-321° to 212°F)
- Use with ice, dry ice, dry ice alcohol slurries or liquid nitrogen
- Non-sweating
- Impervious to moisture and odors
- Expanded Polymer Foam is chemical resistant
- Unbreakable under normal use conditions
- Flared edge for easy carrying
- Lid can be cut to make openings for thermometers, cooling coils, flasks etc.
- Available in 2 sizes
- Round floating racks available for 1.5ml and 15ml tubes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzabile con ghiaccio, ghiaccio secco e impasti di ghiaccio secco e alcol o azoto liquido. |
| Materiale | polimero |
| Product Type | Cestello portaghiaccio |
| Colore | Nero |
| Capacità (sistema metrico) | 4 l |
| Gamma di temperatura | Da –196 a 90 °C |