Learn More
Brady Magicard™ CR80 Adhesive PVC Card
Codice prodotto. 30067365 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30067365 White pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067365 Fornitore Brady N. del fornitore 322004
Spedizione stimata: 01-02-2027
Plain white PVC Card (CR80) with self adhesive backing.
  • Pre-approved for best quality printing on Magicard Printers.
  • Adhesive back.
  • Pack of 500 cards.
Specifica
Quantità 500 Pk.
Product Type Badge
Alternate Part Number M9007-011
Colore White
Materiale PVC
Messaggio Blank
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Altezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Spessore 0.575 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 54 mm
Tipo di etichetta Cards for Printers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8