Learn More
Brady Magicard™ CR80 PVC Card with Mag Stripe and HoloPatch
Codice prodotto. 30067369 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30067369 White pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067369 Fornitore Brady N. del fornitore 322003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    150.28€ / pezzi 500
    Risparmia 16.72€
    10% Sconto
In stock
Plain white PVC Card (CR80) with magnetic stripe and HoloPatch™ for extra visual security.
  • Pre-approved for best quality printing on Magicard Printers.
  • Magnetic stripe can be programmed with Magicard Printers.
  • HoloPatch™ for extra visual security.
Specifica
Quantità 500 Pk.
Product Type Badge
Alternate Part Number M9006-797
Colore White
Materiale PVC
Messaggio Blank
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Altezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Spessore 0.762 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 54 mm
Tipo di etichetta Cards for Printers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8