Learn More
Brady Magicard™ CR80 PVC Card with Magnetic Stripe
Codice prodotto. 30067347 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30067347 White pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067347 Fornitore Brady N. del fornitore 322001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    120.23€ / pezzi 500
    Risparmia 6.77€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
Plain white PVC Card (CR80) with magnetic stripe on the back side.
  • Pre-approved for best quality printing on Magicard Printers.
  • Magnetic stripe can be programmed with Magicard Printers.
  • Pack of 500 cards.
Specifica
Quantità 500 Pk.
Product Type Badge
Alternate Part Number M9006-794
Colore White
Materiale PVC
Messaggio Blank
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Altezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Spessore 0.762 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 54 mm
Tipo di etichetta Cards for Printers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8