Learn More
Brady Magicard™ CR80 Rewritable Cards
Codice prodotto. 30067361 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30067361 White pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067361 Fornitore Brady N. del fornitore 322005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    127.74€ / pezzi 100
    Risparmia 14.26€
    10% Sconto
In stock
Plain white PVC Card (CR80).
  • Pre-approved for best quality printing on Magicard Printers.
  • Re-write your card multiple times.
  • Pack of 100 cards.
Specifica
Quantità 100 Pk.
Product Type Badge
Alternate Part Number E9323
Colore White
Materiale PVC
Messaggio Blank
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Altezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Spessore 0.762 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 54 mm
Tipo di etichetta Cards for Printers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8