Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Duo
Descrizione
- Print high-quality full-color cards over the edge on both sides
- Equipped with a range of card encoding devices to write secure electronic data to cards at the point of issuance
- 600 dpi printing for ultra-sharp images
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer |
| Colore | White, Blue |
| Tipo di display | Monocolor LCD |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady Labels |
| Materiale | Plastic |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18.7 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 475.5 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 211.5 mm |
| Vedi altri risultati |