Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Uno
Codice prodotto. 30067358
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White, Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
30067358 White, Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067358 Fornitore Brady N. del fornitore 321953
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Magicard Prima 8 provides a compact, reliable, robust solution for instant issuance and lamination. Using a retransfer printing process, images are printed onto thin film then heat transferred onto the card surface, producing a high-resolution glossy image, printed over the edge of the card.
  • Print high-quality full-color cards over the edge
  • Equipped with a range of card encoding devices to write secure electronic data to cards at the point of issuance
  • 600 dpi printing for ultra-sharp images
Specifica
Product Type Printer
Colore White, Blue
Tipo di display Monocolor LCD
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 18.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 475.5 mm
Larghezza (sistema metrico) 211.5 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) 248 mm
Profondità (sistema imperiale) 18.7 in.
Profondità (sistema metrico) 475.5 mm
Capacità colore Full Color
Descrizione Magicard Prima 8 Uno card printer
Include This Prima 8 Printer ships with an Instruction Manual, a Quick Start Guide, 2 Power Cords (US and EU plug), a Cleaning Card, a Card Stacker, a USB cable, Tweezers and Gloves.
Lingue English
Modello Prima 8
Risoluzione 600 dpi
Tipi di connettore USB, Ethernet
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 8, Windows™ 7, Windows™ Server 2016, Windows™ Server 2012
Peso (sistema metrico) 15.5 kg
Certificazione/Conformità CE, UKCA
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Quantità 1 Ea.
Warranty 3 year MagiCover Plus
Dettagli alimentazione AC Adaptor
Tensione 110/240 V
Alternate Part Number PRIMA801