Descrizione
- This high-quality, monochrome ribbon guarantees to print 1000 single-sided cards.
- Includes a cleaning roller for dust free printing.
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100 |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 32.8 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Dimensioni (L x P) | 10 m x 60 mm |
| Descrizione | Magicard Scratch-off Film |
| Vedi altri risultati |