Learn More
JULABO™ MAGIO MS-310F Refrigerated/Heating Circulator with Natural Refrigerant
Codice prodotto. 16846143
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
16846143 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16846143 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9032713.N1
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
The devices offer extra strong pressure and suction pumps, thus fulfilling the highest demands for temperature control of external applications.
  • USB connection
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
  • RS232 interface for online communication
  • Integrated programmer
  • Integrated external Pt100 connection
  • Ethernet
  • Analog interfaces (accessory)
  • Ideal for demanding external applications
  • Simple control of complex applications
  • Flow rate 16 ... 31 l / min, pressure 0.24 ... 0.92 bar, suction 0.03 ... 0.4 bar
  • Continuously adjustable, extremely powerful pressure / suction pump
  • Large, high-resolution TFT touch display with multilingual user interface
  • Parts being in contact with the medium made of stainless steel
Specifica
Temperatura ambiente 10°C to 40°C
Capacità (sistema metrico) 3 to 4 L
Certificazione/Conformità DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Comunicazioni USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Capacità di raffreddamento 0.26 kW @ 20°C
Tipo di pompa Pressure Suction Pump
Gamma di temperatura -30°C to +200°C
Display 7 in. TFT Touchscreen
Da utilizzare con (applicazione) Refrigerated/Heating Circulator
Capacità di riscaldamento 2 kW
Materiale Stainless Steel
Pressione max 0.24 to 0.92 bar
Aspirazione max -0.03 to -0.4 bar
Modello Magio MS-310 F with natural refrigerant
Capacità della pompa 16 to 31 L/min.
Refrigerante Natural Refrigerant
Classe di sicurezza 3 / FL
Stabilità termica ±0.01°C
Dimensioni (L x P x A) 23 x 40 x 65 cm
Dimensions (LxWxH) Interior 13 x 15 x 15 cm
Peso (sistema metrico) 29 kg
Tensione 230 V