Learn More
Fisherbrand™ Set di conservazione MagLab
Codice prodotto. 11942581 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted (Teal, Green, Purple, Orange)
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11942581 Assorted (Teal, Green, Purple, Orange) pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11942581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.05€
    61.25€ / pezzi 4
    Risparmia 5.80€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per organizzare lo spazio in ambienti di lavoro affollati e stretti. Il set di conservazione Fisherbrand™ MagLab™ è dotato di fissaggio magnetico per conservare forniture varie per laboratorio e ufficio e liberare il banco di lavoro. Quattro unità di conservazione in resistente plastica ABS colorata.
Libera spazio sul banco da lavoro grazie al sistema di stoccaggio MagLab™
  • Per organizzare con facilità gli accessori di uso comune sul banco da lavoro, in laboratorio o in ufficio
  • In plastica ABS robusta semitrasparente per una facile identificazione e accesso ai contenuti
  • Set modulare con quattro pezzi esclusivi inclusi
    • MagRack™ per quattro provette da 50 ml e nove provette da 15 ml
    • MagWipe™ per una scatola standard (110 mm x 210 mm) Kimwipes™ 
    • MagPette™ per due pipette (adatta alla maggior parte di profili)
    • MagBox™ per accessori vari
  • Ciascun elemento ha quattro magneti potenti per una presa sicura sulla maggior parte delle superfici in metallo
  • Montabile su superfici non metalliche con piastra di montaggio in metallo autoadesiva fornita
Specifica
Product Type Set di conservazione MagLab
Colore Assorted (Teal, Green, Purple, Orange)
Materiale Plastica ABS
Quantità Confezione da 4
Sostegni dispositivo Contiene quattro provette da 50 ml e nove provette da 15 ml
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 102 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 20.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 522 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 393 mm