Learn More
Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate, typically 98+% (metals basis)
Codice prodotto. 11357367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11357367 250 g 250g
11430290 10 g 10g
11367367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11357367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012532.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 67032-77-3 | C10H14MgO4 | 222.523 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67032-77-3
Formula molecolare C10H14MgO4
Molecular Weight (g/mol) 222.523
Numero MDL MFCD00150168
InChI Key AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
Sinonimo 4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 25113476
IUPAC Name magnesium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate
Punto di fusione 260°C (decomposition)
Colore White
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 250 g
Peso formulazione 222.52 (Anhydrous)
Percent Purity ≥98% (typically)
Forma fisica Powder