Learn More
Magnesium, 99.9+%, (trace metal basis), turnings
Codice prodotto. 10368090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10368090 500 g 500g
10574131 2.5 kg 2.50kg
15148229 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10368090 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 191085000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium
Nota nome 99.9+%
Punto di fusione 651.0°C
Punti di ebollizione 1107.0°C
Densità 1.74g/mL
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 500°C
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9+%
Forma Turnings
Formula lineare Mg
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Peso formulazione 24.3
Percent Purity ≥99.9%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.