Learn More
Magnesium acetate tetrahydrate, 97.5%, extra pure, crystalline
Codice prodotto. 10002730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10002730 250 g Flacone in plastica 250g
10388390 1 kg Flacone in plastica 1kg
10444195 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10002730 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211572500
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16674-78-5
Formula molecolare C4H14MgO8
Molecular Weight (g/mol) 214.45
Numero MDL MFCD00149214
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium acetate tetrahydrate
Punto di fusione 80.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97% min. (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Indice di Merck 15, 5718
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC Name magnesium;diacetate;tetrahydrate
Peso formulazione 214.46
Percent Purity 97.5%
Grado Ultrapuro